Learn More
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18736853
|
Novus Biologicals™
NBP2-30262 |
290.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
18784923
|
Novus Biologicals™
NBP2-30263 |
322.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
- Formalin fixed
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- Tissue condition: Cancer
- No. of samples: 59
- No. of patients: 59
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Garantía
1 años
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer)