Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer)
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-30263
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18784923
  • 322.00€ / cada uno
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Servizi
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer) > Human Prostate adenocarcinoma T4N0M0, Stage IV microarray slide
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.