Learn More
Novus Biologicals™ Human Profilin 1 Recombinant Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-30215

Descripción
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-140 of Human Profilin 1 The Recombinant Human Profilin 1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Profilin 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Especificaciones
P07737 | |
5216 | |
Profilin 1 Protein | |
0.1mg | |
Profilin 1, 1-140 aa, Human, Recombinant, E.coli (NP_005013). | |
RUO | |
Yes |
20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol | |
15kDa | |
Protein | |
E. Coli | |
−80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Unlabeled |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.