Learn More
Novus Biologicals™ Citrate Buffer Solutions
For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
268.00€ - 825.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18725623
|
Novus Biologicals™
NB900-62075 |
10X Citrate Buffer pH 6.0 for Heat Induced Epitope Recovery |
420.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18271421
|
Novus Biologicals™
NB900-66728 |
10X Citrate Buffer pH 7.0 for Heat Induced Epitope Recovery | 7 |
308.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18726073
|
Novus Biologicals™
NB900-66729 |
10X Citrate Buffer pH 8.0 for Heat Induced Epitope Recovery |
268.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18729393
|
Novus Biologicals™
NB900-66733 |
10x Antigen Retrieval Buffer High pH 10.0 |
825.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- 10X Citrate buffer for Immunohistochemistry
- Dilute one part buffer with nine parts distilled water
- Unit size: 500mL
Especificaciones
Citrate Buffer |