Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, Novus Biologicals™
For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
Marca:  Bio-Techne NB900-66730
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18010384
  • 276.00€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
  • Dilute one part buffer with nine parts distilled water
  • Unit size: 500mL
Recommended Storage
Store at room temperature
Especificaciones
Especificaciones
Tris-EDTA Buffer
8
500 mL