Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, Novus Biologicals™
For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
276.00€ - 472.00€
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca pH Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca pH Precio Cantidad y disponibilidad  
18064685
Ver documentos
Bio-Techne
NB900-62085
9
472.00€
500 ml
18010384
Ver documentos
Bio-Techne
NB900-66730
8
276.00€
500 ml
Descripción
Descripción
  • 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
  • Dilute one part buffer with nine parts distilled water
  • Unit size: 500mL
Especificaciones
Especificaciones
500 mL