Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bombas de vacío de diafragma VACUUBRAND™ NT: ME4 NT
Para una amplia variedad de aplicaciones de gases no corrosivos y que no se evaporan. Las bombas de la serie ME cuentan con un vacío final de 52 Torr.
Marca: VACUUBRAND™ 20731000
1583.61 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.10000kg
Descripción
Utiliza tecnología de vacío de diafragma para un funcionamiento totalmente seco; no hay aceite que cambiar o controlar.
- Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de servicio
- Su exclusivo diseño elimina la molesta recalibración de prueba y error de la longitud de carrera
- Los diafragmas y válvulas accesibles individualmente simplifican el mantenimiento
- Incluye cabezales de bombas especialmente diseñados para caudales elevados en vacío de trabajo
Especificaciones
52 torr | |
1,8 A | |
De 150 a 1800 r. p. m. | |
230 V 50/60 Hz | |
Cubierta del cabezal/carcasa de aleación de aluminio, disco de sujeción de diafragma de aleación de aluminio, válvula/diafragma de fluoroelastómero (FPM), juntas tóricas de FPM, tubo de conexión de aleación de aluminio, boquilla para tubos de acero inoxidable, anillos de sellado de policloruro de vinilo (PVC) | |
45 dB(A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
11 kg | |
40 °C | |
2,4/2,6 CFM | |
7,7 in | |
9,5 in | |
9,4 in | |
Bomba de diafragma | |
2 | |
50 °F | |
Sin aceite | |
16 psi (entrada), 29 psi (salida) |
0,24 hp | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV | |
9,5 x 9,4 x 7,7 pulg (24,3 x 23,8 x 19,8 cm) | |
ME 4 NT | |
CEE | |
24,25 lb | |
104 °F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
243,84 mm | |
23,8 cm | |
IP40 | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Estufa de vacío | |
1 | |
230 V |