Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bombas de vacío de diafragma VACUUBRAND™ NT: ME4 NT
Para una amplia variedad de aplicaciones de gases no corrosivos y que no se evaporan. Las bombas de la serie ME cuentan con un vacío final de 52 Torr.
1690.00€
Especificaciones
Caballos de fuerza | 0,24 hp |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,5 x 9,4 x 7,7 pulg (24,3 x 23,8 x 19,8 cm) |
Material | Cubierta del cabezal/carcasa de aleación de aluminio, disco de sujeción de diafragma de aleación de aluminio, válvula/diafragma de fluoroelastómero (FPM), juntas tóricas de FPM, tubo de conexión de aleación de aluminio, boquilla para tubos de acero inoxidable, anillos de sellado de policloruro de vinilo (PVC) |
Modelo | ME 4 NT |
Temperatura de almacenamiento (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
Código de producto | Marca | Amperaje | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Amperaje | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10521705
|
VACUUBRAND™
20731000 |
1,8 A | 230 V 50/60 Hz | CEE |
1690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utiliza tecnología de vacío con diafragma para un funcionamiento totalmente seco; sin aceite que cambiar o monitorizar.
- Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de servicio
- Su exclusivo diseño elimina la molesta recalibración de prueba y error de la longitud de carrera
- Los diafragmas y las válvulas son accesibles individualmente, lo que simplifica el mantenimiento
- Incluye cabezales de bombas especialmente diseñados para caudales elevados en vacío de trabajo
Especificaciones
0,24 hp | |
Cubierta del cabezal/carcasa de aleación de aluminio, disco de sujeción de diafragma de aleación de aluminio, válvula/diafragma de fluoroelastómero (FPM), juntas tóricas de FPM, tubo de conexión de aleación de aluminio, boquilla para tubos de acero inoxidable, anillos de sellado de policloruro de vinilo (PVC) | |
De -10 °C a +60 °C | |
11 kg | |
40 °C | |
50/60 Hz | |
9,5 in | |
23,8 cm |
9,5 x 9,4 x 7,7 pulg (24,3 x 23,8 x 19,8 cm) | |
ME 4 NT | |
24,25 lb | |
104 °F | |
10°C | |
7,7 in | |
9,4 in |