Learn More
Nuclear Receptor Buffer F
Tampón receptor nuclear F
Marca: Invitrogen PV4547
Descripción
Un tampón receptor nuclear especializado que se puede utilizar con la colección de Invitrogen de proteínas y ensayos de receptores nucleares purificados.
Especificaciones
Tampón receptor nuclear | |
25 mL | |
Líquido |
El tampón receptor nuclear F se puede enviar congelado o a temperatura ambiente. Debe almacenarse a temperatura ambiente (20-30° ºC). | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2934123B | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4547 |
2970822C | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4547 |
2970822B | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4547 |
2970822A | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4547 |
2934123A | Certificado de análisis | 25/04/2024 | PV4547 |