Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Use EC standard columns for analytical HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns come in a wide variety of lengths and internal diameters.
Marca:  Macherey-Nagel™ 760100.20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478357
  • 610.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características principales:
  • Estable en sistemas de fases móviles 100 % acuosas
  • Interesantes características de selectividad polar
  • Excelente desactivación de la base; adecuada para LC-MS gracias a su bajo sangrado
Características técnicas:
  • Fase especial con desactivación terminal polar
  • Tamaño de poro 110 Å
  • Tamaños de partículas 1,8 μ m, 3 μm y 5 μm
  • Partículas de 7 y 10 μm para propósitos preparativos a petición
  • Contenido de carbono 14 %
  • Estabilidad del pH 1–9
Aplicación recomendada:
  • Analgésicos, antibióticos de penicilina, bases de ácidos nucleicos, vitaminas solubles en agua, agentes complejos, ácidos orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Sílice
Octadecilo
HPLC
11600 psi (800 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 por gravedad
18 %
Columna estándar EC analítica
Columna de análisis
2 mm
125 mm
Acetonitrilo/agua
De 1 a 11
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Fase inversa
Fase inversa