Learn More
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Use EC standard columns for analytical HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns come in a wide variety of lengths and internal diameters.
530.00€ - 925.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo |
Para utilizar con | HPLC |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Carga de carbono | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Carga de carbono | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10376732
|
Macherey-Nagel™
760201.20 |
2 mm | 125 mm | 14 % | 5 μm |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12468367
|
Macherey-Nagel™
760103.20 |
2 mm | 150 mm | 18 % | 5 μm |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12478357
|
Macherey-Nagel™
760100.20 |
2 mm | 125 mm | 18 % | 5 μm |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12418367
|
Macherey-Nagel™
760101.20 |
2 mm | 250 mm | 18 % | 5 μm |
715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12478387
|
Macherey-Nagel™
760203.20 |
2 mm | 150 mm | 14 % | 5 μm |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12438367
|
Macherey-Nagel™
760102.20 |
2 mm | 50 mm | 18 % | 5 μm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12458387
|
Macherey-Nagel™
760202.20 |
2 mm | 250 mm | 14 % | 5 μm |
715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12488357
|
Macherey-Nagel™
760100.30 |
3 mm | 125 mm | 18 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10091852
|
Macherey-Nagel™
760201.30 |
3 mm | 125 mm | 14 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12478367
|
Macherey-Nagel™
760103.30 |
3 mm | 150 mm | 18 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12408387
|
Macherey-Nagel™
760200.20 |
2 mm | 50 mm | 14 % | 5 μm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10530910
|
Macherey-Nagel™
760101.30 |
3 mm | 250 mm | 18 % | 5 μm |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12488387
|
Macherey-Nagel™
760203.30 |
3 mm | 150 mm | 14 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12468387
|
Macherey-Nagel™
760202.30 |
3 mm | 250 mm | 14 % | 5 μm |
732.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12448367
|
Macherey-Nagel™
760102.30 |
3 mm | 50 mm | 18 % | 5 μm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12728722
|
Macherey-Nagel™
760104.46 |
4,6 mm | 100 mm | 18 % | 5 μm |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12418387
|
Macherey-Nagel™
760200.30 |
3 mm | 50 mm | 14 % | 5 μm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12737810
|
Macherey-Nagel™
760204.46 |
4,6 mm | 100 mm | 14 % | 5 μm |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12408367
|
Macherey-Nagel™
760100.46 |
4,6 mm | 125 mm | 18 % | 5 μm |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12448387
|
Macherey-Nagel™
760201.46 |
4,6 mm | 125 mm | 14 % | 5 μm |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10860121
|
Macherey-Nagel™
760103.46 |
4,6 mm | 150 mm | 18 % | 5 μm |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12408397
|
Macherey-Nagel™
760203.46 |
4,6 mm | 150 mm | 14 % | 5 μm |
728.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12428367
|
Macherey-Nagel™
760101.46 |
4,6 mm | 250 mm | 18 % | 5 μm |
750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10586093
|
Macherey-Nagel™
760202.46 |
4,6 mm | 250 mm | 14 % | 5 μm |
750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10599552
|
Macherey-Nagel™
760102.46 |
4,6 mm | 50 mm | 18 % | 5 μm |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12438387
|
Macherey-Nagel™
760200.46 |
4,6 mm | 50 mm | 14 % | 5 μm |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12428407
|
Macherey-Nagel™
760262.46 |
4,6 mm | 250 mm | 14 % | 3 μm |
925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12738722
|
Macherey-Nagel™
760106.46 |
4,6 mm | 75 mm | 18 % | 5 μm |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12747810
|
Macherey-Nagel™
760205.46 |
4,6 mm | 75 mm | 14 % | 5 μm |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12498357
|
Macherey-Nagel™
760100.40 |
4 mm | 125 mm | 18 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10001862
|
Macherey-Nagel™
760201.40 |
4 mm | 125 mm | 14 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12488367
|
Macherey-Nagel™
760103.40 |
4 mm | 150 mm | 18 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12498387
|
Macherey-Nagel™
760203.40 |
4 mm | 150 mm | 14 % | 5 μm |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10787774
|
Macherey-Nagel™
760101.40 |
4 mm | 250 mm | 18 % | 5 μm |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12458367
|
Macherey-Nagel™
760102.40 |
4 mm | 50 mm | 18 % | 5 μm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10163462
|
Macherey-Nagel™
760202.40 |
4 mm | 250 mm | 14 % | 5 μm |
732.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12428387
|
Macherey-Nagel™
760200.40 |
4 mm | 50 mm | 14 % | 5 μm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Key features:- Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
- Interesting polar selectivity features
- Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
- Special phase with polar endcapping
- Pore size 110 Å
- Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
- 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
- Carbon content 14 %
- pH stability 1–9
Recommended application:
- Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
Acetonitrilo/agua | |
1 unidad | |
L1 | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
Columna de análisis | |
HPLC | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Sí | |
Columna estándar EC analítica |