Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleosil™ 100-5 C8
Use nonpolar phases for RP chromatography. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC Columns are not endcapped and come in a variety of diameters and lengths.
Marca: Macherey-Nagel™ 720001.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fases estándar C8
- Fases de sílice modificada con octilo para HPLC
- Sin desactivación terminal
- Tamaños de partículas disponibles 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
- Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol apreciable
- Estabilidad de pH a 20 °C para ambos tipos: 2–8
- El contenido de carbono depende de la fase
Especificaciones
Sílice | |
Octil | |
HPLC | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
C8 | |
60 °C | |
C8 | |
8,50% | |
N.º | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
hidrófobos | |
125 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |