Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleosil™ 100-5 C8
Use nonpolar phases for RP chromatography. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC Columns are not endcapped and come in a variety of diameters and lengths.
357.00€ - 460.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octil |
Para utilizar con | HPLC |
Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10596301
|
Macherey-Nagel™
720001.46 |
4,6 mm | 125 mm |
378.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10766502
|
Macherey-Nagel™
720013.46 |
4,6 mm | 250 mm |
460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10586301
|
Macherey-Nagel™
720001.40 |
4 mm | 125 mm |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10012711
|
Macherey-Nagel™
720013.40 |
4 mm | 250 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Standard C8 phases
- Octyl modified silica phases for HPLC
- Not endcapped
- Available particle sizes 3 μm, 5 μm, 7 μm and 10 μm
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, noticeable silanol interactions
- pH stability at 20 °C for both types: 2–8
- Carbon content depends on phase
Especificaciones
Sílice | |
Octil | |
hidrófobos | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
C8 | |
60 °C | |
C8 | |
8,50% | |
N.º | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
HPLC | |
Sí | |
Acetonitrilo/agua | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |