Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Isolate DNA from soil. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ enables soil Isolation of total DNA from diverse soil types
Marca:  Macherey-Nagel™ 740780.250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12718562
  • 1540.00€ / 250 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Características
  • Dos tampones de lisis alternativos y un aditivo especial (Enhancer SX) para el procesamiento óptimo de varias muestras de suelo: con una alta producción y pureza
  • Tubos con microesferas NucleoSpin™ con microesferas cerámicas para la descomposición celular más eficaz de bacterias grampositivas y gramnegativas, arqueas, levaduras, hongos y algas en el suelo, lodo o sedimento
  • Columna de eliminación de inhibidores NucleoSpin™ para eliminar todos los inhibidores de PCR, como sustancias humicas: el ADN está listo para su uso para PCR sin dilución
Aplicaciones
  • ADN total de microorganismos en el suelo y sedimentos
  • Cuantificar y detectar microorganismos de muestras ambientales
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR, PCR en tiempo real, Southern blotting, tecnología de micromatrices
Especificaciones
Especificaciones
Minicolumna de centrifugación
Para ADN total de microorganismos en el suelo y sedimentos
<500 mg
2-10 μg
Silica Membrane Technology
250
90min
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil >