Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Isolate DNA from soil. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ enables soil Isolation of total DNA from diverse soil types
96.25€ - 1540.00€
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Para utilizar con (aplicación) Para ADN total de microorganismos en el suelo y sedimentos
Volumen de muestra <500 mg
Tiempo de prueba 90min
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
12979884
Ver documentos
Macherey-Nagel™
740780.10
10 Preps
96.25€
10 reacciones
11962402
Ver documentos
Macherey-Nagel™
740780.50
50 Preps
341.00€
50 reacciones
12718562
Ver documentos
Macherey-Nagel™
740780.250
250
1540.00€
250 reacciones
Descripción
Descripción
Features
  • Two alternative lysis buffers and a special additive (Enhancer SX) for optimal processing of various soil samples – high yield and high purity
  • NucleoSpin™ Bead Tubes with ceramic beads for most efficient cell disruption of Gram-positive and Gram-negative bacteria, archaea, yeast, fungi, and algae in soil, sludge,or sediment
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column to eliminate all PCR inhibitors, such as humic substances – DNA is ready-to-use for PCR without dilution
Applications
  • Total DNA from microorganisms in soil and sediment
  • Quantify and detect microorganisms from environmental samples
  • Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Especificaciones
Especificaciones
Minicolumna de centrifugación
Para ADN total de microorganismos en el suelo y sedimentos
90min
Silica Membrane Technology
<500 mg
2-10 μg
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil