Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Filtre cuatro veces más muestras en una sola placa con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cribado analítico masivo.
6190.00€ - 8380.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
Línea de productos | Nunc™ |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11730483
|
Thermo Scientific™
253601 |
Negro |
8380.00€
paquete de 90 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11321585
|
Thermo Scientific™
253607 |
Blanco |
7280.00€
paquete de 90 |
Fecha estimada de envío: 17-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11331585
|
Thermo Scientific™
253614 |
Transparente |
6190.00€
paquete de 90 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Maximice la eficacia del cribado analítico masivo con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, fabricadas de acuerdo con los estándares ANSI y con la máxima calidad.
- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan máxima reflexión de señal y una diafonía mínima entre células.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
Nunc™ | |
Poliestireno | |
De 1 to 10 μl | |
Sin tratar | |
90 | |
90/caja |
Estándar | |
32 x 48 | |
Microplaca | |
1536 | |
No estéril | |
Plano | |
30 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.