Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Filtre cuatro veces más muestras en una sola placa con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cribado analítico masivo.
Marca: Thermo Scientific™ 253607
6319.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Maximice la eficacia del cribado analítico masivo con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, fabricadas de acuerdo con los estándares ANSI y con la máxima calidad.
- La baja altura de la placa está optimizada para el apilamiento.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Volumen de trabajo de los pocillos de 1 a 10 μl
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
90 cajas | |
Blanco | |
Poliestireno | |
De 1 to 10 μl | |
Sin tratar | |
90 | |
90/caja |
Estándar | |
32 x 48 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
1536 | |
No estéril | |
Plano | |
30 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418379 | Certificado de conformidad | 06/12/2024 | 253607 |
1401112 | Certificado de conformidad | 14/02/2024 | 253607 |
1399489 | Certificado de conformidad | 25/01/2024 | 253607 |
1220518 | Certificado de conformidad | 05/01/2018 | 253607 |
1218418 | Certificado de conformidad | 03/12/2017 | 253607 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.