Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de Nunc™
Estos tubos cónicos de calidad superior son respetuosos con el medio ambiente y permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector.
248.00€ - 343.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Características ecológicas | Embalaje sostenible |
Forma | Cylindrical |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11397201
![]() |
Thermo Scientific™
339650 |
15 ml | A granel | 50 Pk. |
343.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11307211
![]() |
Thermo Scientific™
339651 |
15 ml | en gradilla | 25 Pk. |
327.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11347201
![]() |
Thermo Scientific™
339652 |
50 mL | A granel | 25 Pk. |
340.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11317211
![]() |
Thermo Scientific™
339653 |
50 mL | en gradilla | 25 Pk. |
248.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Los tubos de polipropileno estériles cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml y 50 ml son tubos cónicos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente, que ofrecen la mayor pulcritud gracias a la gradilla de plástico reciclable y que permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
Características- Apirógenas Pruebas de endotoxinas realizadas (0,5 EU/ml)
- No citotóxicos
- Inertes desde el punto de vista biológico: Reactividad biológica Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Alto nivel de esterilidad: SAL 10-6
- Sin ARNasa/ADNasa
- A prueba de fugas para proteger las muestras
- Realizado en resina de gran pureza y modelado con procesos innovadores; una alternativa segura al vidrio sin sacrificar la precisión
- Incluye una gradilla de plástico reciclable inocua con el medio ambiente que genera menos residuos de vertederos que el embalaje de espuma tradicional
- Tapón de cierre hermético
- Tubo, tapón y gradilla de resina virgen
Especificaciones
Polipropileno | |
Embalaje sostenible | |
Cónicos |
Estéril | |
Cylindrical | |
Tubo para centrífuga |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.