Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Reduzca el gasto en el almacenamiento de compuestos para aplicaciones de pequeño volumen con las microplacas de altura estándar de polipropileno de 384 pocillos poco profundos.
1510.00€ - 1640.00€
Especificaciones
Código de barras | No disponible |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI |
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
Descripción | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11351605
![]() |
Thermo Scientific™
267460 |
Natural | Estéril | Certified Quality |
1510.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10390135
![]() |
Thermo Scientific™
267461 |
Negro | No estéril | Certified Quality |
1585.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10742024
![]() |
Thermo Scientific™
267462 |
Blanco | No estéril | Certified Quality |
1640.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Lower spending when storing compounds for small volume applications by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Polypropylene is ideal for storage plates because it has a lower binding capacity to prevent proteins or DNA binding, and allows for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors to allow for quick identification of storage plates.
Features:- Rounded wells are optimized for mixing and sample recovery
- Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
- Natural plates for storage identification or storing colorimetric assays
- White plates for luminescent assays
- Black plates for fluorescent assays
- Customized bar coding is available
Especificaciones
No disponible | |
Estándar | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Esterilizable en autoclave | |
Nunc™ | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
55 μl | |
De 2 to 35 μl | |
Cuadrada | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
25 | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI | |
Sin tapa | |
16 x 24 | |
PP de baja unión | |
Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno | |
Polipropileno | |
384 | |
Sin tratar | |
Sí | |
100 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
Certified Quality |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.