Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Reduzca el gasto en el almacenamiento de compuestos para aplicaciones de pequeño volumen con las microplacas de altura estándar de polipropileno de 384 pocillos poco profundos.
Marca: Thermo Scientific™ 267462
1093.38 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Lower spending when storing compounds for small volume applications by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Polypropylene is ideal for storage plates because it has a lower binding capacity to prevent proteins or DNA binding, and allows for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors to allow for quick identification of storage plates.
Características:
- Los pocillos de fondo redondo están optimizados para la mezcla y la recuperación de las muestras
- Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
- Placas de color natural para la identificación del almacenamiento o almacenar ensayos colorimétricos
- Placas blancas para ensayos luminiscentes
- Placas negras para ensayos de fluorescencia
- Está disponible la codificación de barras personalizada
Especificaciones
No disponible | |
Estándar | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Blanco | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
55 μl | |
De 2 to 35 μl | |
Sin tratar | |
Sí | |
100 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
Certified Quality |
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI | |
Sin tapa | |
16 x 24 | |
100 cajas | |
Nunc™ | |
Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno | |
Polipropileno | |
384 | |
No estéril | |
Cuadrada | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
25 | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |