Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Realice de forma eficaz procesos de filtración de ADN plasmídico, filtración para PCR y filtración al vacío con las placas de filtración de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 278012
Detalles adicionales : Peso : 3.84000kg
Descripción
Realice de forma eficaz la purificación de ADN plasmídico o productos de PCR de alta calidad con las placas filtrantes de 96 pocillos profundos Thermo Scientific™ Nunc™. Fabricadas en material de polipropileno con resistencia química y una fuerza mecánica superior, estas placas cumplen con el tamaño estándar de 96 pocillos compatible con una gran capacidad de procesamiento de muestras.
Características principales:- Diseñadas específicamente para el procesamiento de muestras de alto rendimiento
- Aptas para técnicas de vacío, filtración, centrifugación o presión positiva
- La frita de tereftalato de polietileno (PET) de la placa fritada tiene un tamaño de poro de 20 μm.
- La configuración de pared compartida ofrece una menor altura de la placa y unos pocillos más anchos para un procesamiento más rápido, una mayor producción y una menor obstrucción
- El ADN purificado es idóneo para aplicaciones de secuencia abajo como las secuencias y la digestión de restricción.
- La placa de fibra de vidrio dispone de un disco fritado de PET y dos capas de membrana de fibra de vidrio para la unión de ADN.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Recomendada para:
Purificación de proteínas, clarificación de lisados, filtración general
Especificaciones
Estándar | |
Fibra de vidrio | |
Envases interiores de 5 | |
Placa de pocillos profundos sin fritado | |
1,3 ml | |
1 ml | |
Sin tratar | |
50 | |
50/caja |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Natural | |
Polipropileno | |
96 | |
No estéril | |
Filtro | |
5 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.