Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Realice de forma eficaz procesos de filtración de ADN plasmídico, filtración para PCR y filtración al vacío con las placas de filtración de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™.
800.00€ - 1915.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
Membrana | Fibra de vidrio |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10327382
|
Thermo Scientific™
278010 |
Placa de pocillos profundos fritados con fibra de vidrio (unión) |
1915.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134302
|
Thermo Scientific™
278011 |
96 pocillos DeepWell fritados |
1050.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10757404
|
Thermo Scientific™
278012 |
Placa de pocillos profundos sin fritado |
800.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Realice de forma eficaz la purificación de ADN plasmídico o productos de PCR de alta calidad con las placas filtrantes de 96 pocillos profundos Thermo Scientific™ Nunc™. Fabricadas en material de polipropileno con resistencia química y una fuerza mecánica superior, estas placas cumplen con el tamaño estándar de 96 pocillos compatible con una gran capacidad de procesamiento de muestras.
Características principales:- Diseñadas específicamente para el procesamiento de muestras de alto rendimiento
- La configuración de pared compartida ofrece una menor altura de la placa y unos pocillos más anchos para un procesamiento más rápido, una mayor producción y una menor obstrucción
- Aptas para técnicas de vacío, filtración, centrifugación o presión positiva
- La frita de tereftalato de polietileno (PET) de las placas fritadas (278010, 278011) tiene un tamaño de poro de 20 μm.
- La placa de fibra de vidrio (278010) dispone de un disco fritado de PET y dos capas de membrana de fibra de vidrio para la unión eficaz de ADN.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Estándar | |
Fibra de vidrio | |
Natural | |
96 | |
No estéril | |
Filtro | |
5 |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
1 ml | |
Sin tratar | |
50 | |
50/caja |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.