Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos,
Almacene las muestras de forma segura con estas placas de polipropileno de bajo nivel de unión de 96 pocillos, las cuales impiden que el ADN o las proteínas se unan y permiten la recuperación de muestras completa.
170.64€ - 487.00€
Especificaciones
Formato | 96-well |
---|---|
Tapa | Without Lid |
Descripción | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Low binding PP |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10555321
|
Thermo Scientific™
249943 |
Rojo | Redondo | No estéril | Certified Quality |
278.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10525511
|
Thermo Scientific™
249944 |
Natural | Redondo | No estéril | Certified Quality |
382.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10634502
|
Thermo Scientific™
249945 |
Negro | Redondo | No estéril | Certified Quality |
407.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10644502
|
Thermo Scientific™
249946 |
Natural | Redondo | Estéril | Sterile |
445.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10602212
|
Thermo Scientific™
249947 |
Amarillo | Redondo | No estéril | Certified Quality |
283.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10387491
|
Thermo Scientific™
249949 |
Blanco | Redondo | No estéril | Certified Quality |
407.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10052401
|
Thermo Scientific™
249950 |
Azul | Redondo | No estéril | Certified Quality |
283.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10671722
|
Thermo Scientific™
267245 |
Natural | Redondo | No estéril | Certified Quality |
487.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10192161
|
Thermo Scientific™
267334 |
Natural | Redondo | Estéril | Certified Quality |
433.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10276031
|
Thermo Scientific™
267342 |
Negro | Redondo | No estéril | Certified Quality |
297.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10796272
|
Thermo Scientific™
267350 |
Blanco | Redondo | No estéril | Certified Quality |
273.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10234171
|
Thermo Scientific™
267385 |
Azul | Redondo | No estéril | Certified Quality |
273.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10355661
|
Thermo Scientific™
267407 |
Amarillo | Redondo | No estéril | Certified Quality |
273.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10479092
|
Thermo Scientific™
442587 |
Natural | Redondo | No estéril | Certified Quality |
281.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10652672
|
Thermo Scientific™
267369 |
Red | Round | Non-sterile | Certified Quality |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11375850
|
Thermo Scientific™
95040410 |
Natural | Square, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Logre una recuperación de muestras completa con las placas MicroWell™ de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, las cuales son ideales para el almacenamiento dado que el polipropileno tiene una menor capacidad de unión y las proteínas o el ADN no se unen. Admiten temperaturas de -80° a +121 °C. Disponibles en varios colores para la identificación rápida de las placas de almacenamiento.
Características:
- El diseño de pared compartida aumenta el volumen del pocillo
- Los pocillos más anchos y el fondo redondo mejoran la mezcla
- Pocillos de fondo cónico para una recuperación óptima de la muestra
- Las placas blancas y negras están disponibles para aplicaciones basadas en fluorescencia y luminiscencia
- Polipropileno de bajo nivel de unión para unos ensayos y almacenamiento homogéneos
Especificaciones
96-well | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Low binding PP | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
Non-treated | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Yes |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Nunc | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
96 | |
Yes | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
ANSI/ SLAS Standard |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.