Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo cónico de 96 pocillos Nunc™ MicroWell™
Recupere las muestras por completo con estas placas de pocillos de fondo cónico. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta.
Marca: Thermo Scientific™ 249570
275.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Recupere las muestras por completo con las placas MicroWell™ de poliestireno de 96 pocillos de fondo cónico Thermo Scientific™ Nunc™. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta. Estas placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
180 cajas | |
Microplaca | |
96 | |
Sin tratar | |
180 | |
180/caja |
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
V | |
10 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
185638 | Certificado de conformidad | 06/04/2025 | 249570 |
184957 | Certificado de conformidad | 01/03/2025 | 249570 |
184281 | Certificado de conformidad | 13/02/2025 | 249570 |
184075 | Certificado de conformidad | 07/02/2025 | 249570 |
183394 | Certificado de conformidad | 01/02/2025 | 249570 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.