Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo cónico de 96 pocillos Nunc™ MicroWell™
BIOPHARMA
Recupere las muestras por completo con estas placas de pocillos de fondo cónico. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta.
152.00€ - 631.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Esterilidad Tapa N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Tapa N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
10580382
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
249570
No estéril Sin tapa 180
605.00€
paquete de 180
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10430153
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
249662
Estéril Sin tapa 50
152.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10144473
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
249935
Estéril Con tapa 80
564.00€
paquete de 80
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10713754
Ver documentos
Thermo Scientific™
249940
Estéril Sin tapa 80
205.00€
paquete de 80
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11816003
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
249952
Estéril Con tapa 160
631.00€
paquete de 160
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recupere las muestras por completo con las placas MicroWell™ de poliestireno de 96 pocillos de fondo cónico Thermo Scientific™ Nunc™. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta. Estas placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
Características:
  • Las microplacas de fondo cónico (V) son perfectas para la recuperación de muestras.
    • Las aplicaciones incluyen cribados antibióticos, pruebas serológicas, almacenamiento y selección de compuestos, bibliotecas de ADN y valoración de soluciones.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
8 x 12
Microplaca
96
V
Estándar
Transparente
Poliestireno
Sin tratar
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo cónico de 96 pocillos Nunc™ MicroWell™