Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos Microwell Nunc™
Desarrolle aplicaciones automatizadas de forma más precisa con estas placas de fondo redondo, disponibles con y sin tratamiento para cultivo celular.
207.00€ - 682.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Nunc™ |
Tipo de producto | Microplaca |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tapa | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tapa | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10398221
![]() |
Thermo Scientific™
262162 |
Estéril | Sin tapa | 1 |
207.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15317036
![]() |
Thermo Scientific™
262146 |
No estéril | Sin tapa | 135 |
208.00€
paquete de 135 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10418522
|
Thermo Scientific™
268152 |
No estéril | Sin tapa | 10 |
425.00€
paquete de 180 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10418623
![]() |
Thermo Scientific™
268200 |
Estéril | Con tapa | 10 |
682.00€
paquete de 160 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejore la eficiencia de la mezcla, el lavado y la recuperación de muestras con las placas de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell. Los pocillos transparentes y en forma de U son ideales para ensayos basados en soluciones (por ejemplo, ensayos de aglutinación) y diluciones en serie comunes, lo que permite un pipeteo limpio y sencillo. Disponible en varias opciones para superficies, esterilidad, tapones y tamaños de envases.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta es un tratamiento de superficie hidrófila, mientras que el poliestireno no tratado es más hidrófobo.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Estándar | |
Nunc™ | |
Poliestireno | |
Sin tratar |
8 x 12 | |
Microplaca | |
96 | |
U |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.