Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos Microwell Nunc™
Desarrolle aplicaciones automatizadas de forma más precisa con estas placas de fondo redondo, disponibles con y sin tratamiento para cultivo celular.
Marca: Thermo Scientific™ 268200
463.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Mejore la eficiencia de la mezcla, el lavado y la recuperación de muestras con las placas de poliestireno de fondo redondo de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell. Los pocillos transparentes y en forma de U son ideales para ensayos basados en soluciones (por ejemplo, ensayos de aglutinación) y diluciones en serie comunes, lo que permite un pipeteo limpio y sencillo. Disponible en varias opciones para superficies, esterilidad, tapones y tamaños de envases.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Con tapa | |
10 paq. | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
U | |
10 |
Estándar | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
96 | |
Sin tratar | |
160 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
185308 | Certificado de irradiación | 28/04/2025 | 268200 |
184602 | Certificado de irradiación | 31/01/2025 | 268200 |
185308 | Certificado de conformidad | 04/03/2025 | 268200 |
184602 | Certificado de conformidad | 17/01/2025 | 268200 |
182282 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 268200 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.