Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marca: Thermo Scientific™ 167695
Descripción
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Estos sistemas son una solución de eficacia demostrada para la producción a gran escala de células, vacunas y proteínas terapéuticas, y presentan la misma cinética de proliferación que el producto de cultivo celular a escala de laboratorio. Los orificios del sistema facilitan la personalización y el cierre mediante conjuntos de tubos personalizados que facilitan la ventilación, el llenado y la recogida. Disponibles en versiones de 1, 2, 4, 10 y 40 bandejas.
- Ideales para células adherentes
- Incrementa la eficacia de su producción con una mayor superficie de cultivo en poco espacio
- Reduce los riesgos de contaminación con un sistema cerrado
Especificaciones
Cell Factory original | |
6 | |
Sistema Cell Factory | |
Tapón adaptadora y tapón con orificio y cubierta | |
Nunclon Delta |
Poliestireno | |
1 | |
Nunclon™ Delta | |
1264 cm2 | |
2 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.