Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto Nunc™
Cultive microorganismos como hongos y bacterias con esta placa de contacto, compatible con sistemas automatizados y útil en múltiples entornos.
Marca: Thermo Scientific™ 240541
271.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive microorganismos como bacterias y hongos con la placa de contacto estéril Thermo Scientific™ Nunc™, compatible con sistemas automatizados. Los productos Nunc están fabricados con plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
- Útil para el muestreo en entornos hospitalarios (solo para uso en investigación), así como en la ciencia alimentaria y la industria farmacéutica
- Funciona bien en dispensadores automáticos debido a que es completamente plana y tiene una altura uniforme
Especificaciones
Placa de contacto | |
Redondo | |
Placa de contacto | |
15 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Estéril | |
1 | |
67 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
185110 | Certificado de conformidad | 01/02/2025 | 240541 |
173058 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 240541 |
170124 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 240541 |
168135 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 240541 |
181181 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 240541 |