Learn More
Thermo Scientific™ Botes Nunc™
Botes Thermo Scientific Nunc para el almacenamiento seguro de muestras
Marca: Thermo Scientific™ 536668
336.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Botes Thermo Scientific Nunc para el almacenamiento seguro de muestras
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
Características:- Hechos de poliestireno transparente
- Recipientes versátiles hechos de resinas de alta calidad
- Tapones a presión disponibles para todos los botes (no incluidos)
- No estériles (excepto el modelo 561301)
Especificaciones
Recipiente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Tapón a presión |
No | |
Cilíndrico | |
50 mL | |
Transparente |