Learn More
Thermo Scientific™ Botes Nunc™
Botes Thermo Scientific Nunc para el almacenamiento seguro de muestras
282.00€ - 1225.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente |
---|---|
Closure Included | No |
Material | Poliestireno |
Forma | Cilíndrico |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10578531
|
Thermo Scientific™
536080 |
12,5 mL |
282.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10793133
|
Thermo Scientific™
536323 |
20 mL |
707.00€
paquete de 2400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301765
|
Thermo Scientific™
536455 |
30 mL |
1225.00€
paquete de 1200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10428892
|
Thermo Scientific™
536668 |
50 mL |
393.00€
paquete de 800 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Botes Thermo Scientific Nunc para el almacenamiento seguro de muestras
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
- Hechos de poliestireno transparente
- Recipientes versátiles hechos de resinas de alta calidad Tapas de fijación a presión para todos los botes (no incluidas)
- No estériles (excepto el modelo 561301)
Especificaciones
Recipiente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Transparente |
No | |
Cilíndrico | |
Tapón a presión |