Learn More
Thermo Scientific™ Asas y agujas de siembra desechables Nunc™
Identifique fácilmente con los códigos de colores estas asas y agujas desechables, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI).
Marca: Thermo Scientific™ 254410
99.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Identifique fácilmente con códigos de colores las asas y agujas desechables Thermo Scientific™ Nunc™, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI) para proporcionar una superficie del asa lisa. Los productos Thermo Scientific Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
Características:
- Esterilización por radiación, no se requiere esterilización por llama
- Sometidas a tratamiento hidrófilo durante el proceso de fabricación
- Las propiedades de adherencia a líquidos impiden el el goteo accidental
- Asas disponibles en tamaños de 10 y 1 μl
- De conformidad con la norma semicuantitativa para la manipulación de muestras
- Documentos de calibración disponibles para cada lote previa solicitud
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Caja de cartón de 600 |
1μL | |
Estéril | |
Bucle |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
183266 | Certificado de conformidad | 06/12/2024 | 254410 |
169306 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 254410 |
170558 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 254410 |
180005 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 254410 |
171527 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 254410 |