Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Haga crecer cultivos celulares directamente en los portaobjetos mediante el matraz sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideal para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Marca:  Thermo Scientific™ 177453
Detalles adicionales : Peso : 2.00700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317774
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cultivos celulares directamente en los portaobjetos para microscopio con los matraces sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideales para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Cámara SlideFlask (con el tapón negro en la fotografía)
  • Emplea un portaobjetos de poliestireno tratado para cultivo tisular fijado a una estructura de matraz de 18 × 50 mm mediante soldadura ultrasónica, que permite una incubación prolongada sin fugas
  • La estructura superior del matraz se desprende fácilmente después del cultivo y libera el portaobjetos para su examen microscópico
  • certificado Nunclon Delta
  • Cubreobjetos disponible (171862)
Cámara Flaskette (con el tapón blanco)
  • Portaobjetos de vidrio con junta de silicona y estructura superior de matraz de 20 × 50 mm
  • Puede sellarse para excluir el aire, lo que resulta útil al incluir células en resina para microscopía electrónica
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
1
10,0 cm2
Cultivo celular
De 2,5 a 5,0 ml
16
Transparente
Flaskette
Vidrio
Con tapa sólida blanca, sin ventilación
Estéril
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.