Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Haga crecer cultivos celulares directamente en los portaobjetos mediante el matraz sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideal para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
234.00€ - 1431.00€
Especificaciones
Pocillos | 1 |
---|---|
Color | Transparente |
Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
Volumen de trabajo (métrico) | De 2,5 a 5,0 ml |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16220651
|
Thermo Scientific™
170920 |
SlideFlask | Poliestireno |
655.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16230651
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette | Vidrio |
286.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11317774
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette | Vidrio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12892784
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette | Vidrio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10439672
|
Thermo Scientific™
170920 |
SlideFlask | Poliestireno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Cultivos celulares directamente en los portaobjetos para microscopio con los matraces sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideales para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
SlideFlask (aparece con tapón negro en la fotografía):
- Un portaobjetos de poliestireno tratado para cultivo celular fijado a una estructura de matraz de 18 x 50 mm mediante soldadura ultrasónica, lo que permite una incubación prolongada sin fugas
- La estructura superior del matraz se desprende fácilmente después del cultivo y libera el portaobjetos para su examen microscópico y de citotinción.
- Certificado Nunclon™ Delta de Thermo Scientific™
- El cubreobjetos (171862, 18 x 50 mm) está disponible para la conservación de las muestras
Flaskette (aparece con tapón blanco en la fotografía):
- El portaobjetos de vidrio está sellado con junta de silicona a una estructura superior de matraz de 20 × 50 mm
- Puede sellarse para excluir el aire, lo que resulta útil al incluir células en resina para microscopía electrónica
Especificaciones
1 | |
Cultivo celular | |
Estéril |
Transparente | |
De 2,5 a 5,0 ml |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.