Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Haga crecer cultivos celulares directamente en los portaobjetos mediante el matraz sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideal para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Marca: Thermo Scientific™ 177453
Detalles adicionales : Peso : 0.29700kg
Descripción
Cultivos celulares directamente en los portaobjetos para microscopio con los matraces sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideales para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Cámara SlideFlask (con el tapón negro en la fotografía)
- Emplea un portaobjetos de poliestireno tratado para cultivo tisular fijado a una estructura de matraz de 18 × 50 mm mediante soldadura ultrasónica, que permite una incubación prolongada sin fugas
- La estructura superior del matraz se desprende fácilmente después del cultivo y libera el portaobjetos para su examen microscópico
- certificado Nunclon Delta
- Cubreobjetos disponible (171862)
Cámara Flaskette (con el tapón blanco)
- Portaobjetos de vidrio con junta de silicona y estructura superior de matraz de 20 × 50 mm
- Puede sellarse para excluir el aire, lo que resulta útil al incluir células en resina para microscopía electrónica
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
1 | |
10,0 cm2 | |
Cultivo celular | |
De 2,5 a 5,0 ml | |
16 |
Transparente | |
Flaskette | |
Vidrio | |
Con tapa sólida blanca, sin ventilación | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.