Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con estos tubos universales de perfil bajo.
Marca: Thermo Scientific™ 374320
424.27 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.
Diseño de tubo flexible
- La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de pinzas para añadir aproximadamente tres (3) secciones de 1 mm de tejido, material de plantas u otras muestras sólidas para almacenamiento
- La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
- Disponible con o sin código de barras 2D
- Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
- Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras
Diseño del tapón
- El tapón cuenta con una rosca fácilmente automatizable compatible con los equipos de taponado y retirada de tapones Nunc
- El tubo con tapa con rosca externa está diseñado para la crioconservación hasta la fase de vapor de nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
- Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
- El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific decodifica al instante cada código de barras de los tubos y transfiere la información del tubo a la aplicación o base de datos
- Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D
Control de calidad exhaustivo
- Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad
Especificaciones
El producto está certificado como material libre de ARNasa/ADNasa y endotoxinas | |
Tubo criogénico universal de perfil bajo de 5 ml Nunc con código 2D, en gradilla con cierre, 24 tubos/gradilla | |
Cónicos | |
Externo | |
240 | |
4,5 mL | |
Tubo criogénico universal Nunc™ | |
Sí | |
24 cajas (tubo) | |
0,169 oz | |
Tapón universal sin junta, con rosca externa |
Tubo universal | |
5 mL | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI | |
Etiqueta blanca y graduaciones | |
24 | |
Sí, 2D | |
Estériles según SAL 10-6 | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí |