Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Marca: Thermo Scientific™ 3427
16824.50 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Funcionamiento
- Filtración rápida con filtro HEPA que produce aire de calidad de clase 100 en menos de cinco minutos.
- Interfaz de usuario Intuitive Message Center, que permite un acceso rápido y fácil a todas las funciones.
- Temperatura ajustada, exceso de temperatura, niveles de CO2
- Temperatura calibrada, CO2, HR (opcional)
- Alarmas sonoras configurables (ON/OFF), código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de niveles de CO2 altos y bajos.
- Visores de CO2 y, opcionalmente, de O2 y HR
- Indicador de calentador activado
- Contactos de telealarma
- Recordatorio de temporizador de clase 100 que aparece cuando la puerta lleva cinco minutos cerrada.
- Temporizador integrado ajustable que notifica la necesidad de cambiar el filtro.
- Opción de sensor de CO2 TC o IR
Estructura
- Construcción de triple pared.
- La puerta interior calefactada de doble hoja de vidrio reduce la pérdida de calor y la contaminación.
- Todas las esquinas están arqueadas para facilitar la limpieza.
- Los estantes, los soportes y el filtro HEPA se retiran fácilmente sin herramientas.
Información para pedidos:
No disponible en EE. UU.
Especificaciones
6,5 pies cúb. | |
4-20mA opcional | |
184 l | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Del 1 al 20 % | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm | |
265 lb |
UL, CUL y CE | |
Incubadora Single Tri-gas 184 l, 1-20% | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
Del 1 al 20 % | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Bandeja de agua | |
63,5 x 100,3 x 66 cm | |
230 V, 50/60 Hz |