Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
12451.95€ - 17200.58€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL, CUL y CE |
---|---|
Salidas de datos | 4-20mA opcional |
Capacidad (métrico) | 184 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Tecnología del sensor de CO2 | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Tecnología del sensor de CO2 | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11822711
|
Thermo Scientific™
3429 |
Una incubadora de 184 l | 184 l | 230 V, 50/60 Hz | Sensor de TC |
12451.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11832711
|
Thermo Scientific™
3423 |
Una incubadora de 184 l | 184 l | 230 V, 50/60 Hz | Sensor de IR |
14667.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11842711
|
Thermo Scientific™
3425 |
Incubadora Single Tri-gas 184 l, 1-20% | 184 l | 230 V, 50/60 Hz | Sensor de TC |
16567.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11852711
|
Thermo Scientific™
3427 |
Incubadora Single Tri-gas 184 l, 1-20% | 184 l | 230 V, 50/60 Hz | Sensor de IR |
17200.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Operation- Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
- Intuitive Message Center user interface for quick and easy access to all functions
- Set temperature, overtemperature, CO2 levels
- Calibrate temperature, CO2, (optional) RH
- Configure audible on/off, access code, HEPA filter change reminder, remote alarm contacts, tracking low temp and high and low CO2 alarms
- CO2 and (optional) O2 and RH displays
- Heater-on indicator
- Remote alarm contacts
- Class 100 timing reminder appears after door is closed for five minutes
- Adjustable built-in timer notifies you when to replace the filter
- Choice of TC or IR CO2 sensor
- Triple-wall construction
- Heated, dual-pane glass inner door reduces heat loss and condensation
- Coved corners throughout for easy cleaning
- Shelves, supports and HEPA filter easily remove without tools
Especificaciones
UL, CUL y CE | |
184 l | |
Del 0 al 20 % | |
Acero inoxidable | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Bandeja de agua |
4-20mA opcional | |
Acero inoxidable pulido | |
LED | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm |