Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Marca: Thermo Scientific™ 3423
Ver más versiones de este producto
Descripción
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Funcionamiento
- Filtración rápida con filtro HEPA que produce aire de calidad de clase 100 en menos de cinco minutos.
- Interfaz de usuario Intuitive Message Center, que permite un acceso rápido y fácil a todas las funciones.
- Temperatura ajustada, exceso de temperatura, niveles de CO2
- Temperatura calibrada, CO2, HR (opcional)
- Alarmas sonoras configurables (ON/OFF), código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de niveles de CO2 altos y bajos.
- Visores de CO2 y, opcionalmente, de O2 y HR
- Indicador de calentador activado
- Contactos de telealarma
- Recordatorio de temporizador de clase 100 que aparece cuando la puerta lleva cinco minutos cerrada.
- Temporizador integrado ajustable que notifica la necesidad de cambiar el filtro.
- Opción de sensor de CO2 TC o IR
Estructura
- Construcción de triple pared.
- La puerta interior calefactada de doble hoja de vidrio reduce la pérdida de calor y la contaminación.
- Todas las esquinas están arqueadas para facilitar la limpieza.
- Los estantes, los soportes y el filtro HEPA se retiran fácilmente sin herramientas.
Información para pedidos:
No disponible en EE. UU.
Especificaciones
6,5 pies cúb. | |
4-20mA opcional | |
184 l | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Ninguno | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Bandeja de agua | |
63,5 x 100,3 x 66 cm | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, CUL y CE | |
Una incubadora de 184 l | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm | |
265 lb |