Learn More
Thermo Scientific™ Viales para almacenamiento Nunc™ con tapones, 0.9 ml
Garantice una centrifugación y almacenamiento seguros de reactivos PCR, enzimas de restricción y otras muestras o reactivos bioquímicos o de diagnóstico mediante el uso de estos viales de almacenamiento con tapones.
Marca: Thermo Scientific™ 264262
345.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.98000kg
Descripción
Assure safe centrifugation and storage of PCR reagents, restriction enzymes and other biochemical reagents and samples by using Thermo Scientific™ Nunc™ Storage Vials with Caps. Available in 0.5mL and 2.0mL sizes with frosted writing area, the vials have excellent chemical resistance with leakproof closure.
Características:
- Fabricado con copolímero de polipropileno de alta pureza con excelente resistencia química
- Tapón de rosca de polietileno de alta densidad a prueba de fugas
- Centrifugado hasta un máximo de 13 000 x g.
- Intervalo de temperatura: De - 40 °C a 95 °C. Una vuelta completa retira el tapón ergonómico
- Sin ARNasa/ADNasa
Información para pedidos:
Las gradillas 264263 y 270972 son compatibles con estos viales. Codificadores cromáticos disponibles: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
Especificaciones
PPCO | |
0,9 mL | |
500 | |
Nunc™ | |
Polietileno | |
500 cajas | |
Vial para almacenamiento con tapón |
Estéril | |
500 | |
0,5 ml | |
0,9 mL | |
Tapón de rosca | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
Gradilla 264263, 270972 |