Learn More
Thermo Scientific™ Viales para almacenamiento Nunc™ con tapones, 0.9 ml
Garantice una centrifugación y almacenamiento seguros de reactivos PCR, enzimas de restricción y otras muestras o reactivos bioquímicos o de diagnóstico mediante el uso de estos viales de almacenamiento con tapones.
426.00€ - 442.00€
Especificaciones
Material | PPCO |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 500 |
Línea de productos | Nunc™ |
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10694022
|
Thermo Scientific™
264262 |
0,5 ml |
426.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10749081
|
Thermo Scientific™
264300 |
2,0 ml |
442.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Assure safe centrifugation and storage of PCR reagents, restriction enzymes and other biochemical reagents and samples by using Thermo Scientific™ Nunc™ Storage Vials with Caps. Available in 0.5mL and 2.0mL sizes with frosted writing area, the vials have excellent chemical resistance with leakproof closure.
Features:
- Made from high-purity polypropylene copolymer with excellent chemical resistance
- Leakproof high-density polyethylene screw closure
- Centrifuged to a maximum of 13,000 x g
- Temperature range: -40°C to 95°C
- RNase/DNase-free
Ordering Information:
Racks 264263 and 270972 are compatible with these vials. Color coders available: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
Especificaciones
PPCO | |
500 | |
Nunc™ | |
Tapón de rosca | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Estéril | |
500 | |
Polietileno | |
500 cajas | |
Vial para almacenamiento con tapón |