Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos Nunc™ Thermanox™
Aumente la fijación celular con la superficie hidrófila de estos cubreobjetos. Tratados para cultivo tisular y disponibles en diversos tamaños y formas.
Marca: Thermo Scientific™ 174942
791.25 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Mejore la fijación y el crecimiento celulares en cubreobjetos con los versátiles cubreobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Estos cubreobjetos tratados para cultivo celular están disponibles en diversos tamaños y formas. El material de poliéster patentado es muy resistente a los disolventes (por ejemplo, xileno, acetona, ácido acético) y tiene una permeabilidad al gas muy baja. Adecuado para citotinción, montaje, inclusión o recuento de centelleo. No se recomienda para microscopía de contraste de fase o técnicas que impliquen tinciones fluorescentes.
- Tratamiento de superficie en una de las caras para ofrecer una fijación y un crecimiento celular óptimo
- Los cubreobjetos no se hacen añicos al cortarlos con un bisturí o un microtomo
- Esterilizadas por radiación
- 0,2 mm de espesor
- Autofluorescentes en un intervalo de 380 a 545 nm
- Son ligeros y fácil de manejar
Especificaciones
Cubreobjetos de plástico Thermanox | |
Transparente | |
Cultivo celular en 1 lado | |
0,2 mm | |
Placas multipocillos rectangulares de 4 pocillos 167063 y 267061 | |
500 | |
22 x 60 mm |
4 | |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular | |
Plástico | |
Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm | |
Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta | |
50 | |
Estéril |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.