Learn More
Thermo Scientific™ Kits para muestras de orina Nunc™
BIOPHARMA
Permita que los pacientes recojan sus muestras en la comodidad de su propio hogar mediante los kits para muestras de orina Thermo Scientific™ Nunc™.
260.00€ - 433.00€
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestras de orina
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tubos de muestras de 11 ml (1 pieza) con fondo cónico, área de notas y tubos de muestras de rosca
Volumen (imperial) 0,37 oz
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10074213
Ver documentos
Thermo Scientific™
538318
Solo tubo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10010701
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
551314
Vaso estéril de 100 ml (1); compresas estériles humedecidas (2) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los kits para muestras de orina Thermo Scientific Nunc pueden utilizarlos los pacientes en sus casas
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
Incluye un tubo de muestras de 11 ml con fondo cónico y un área de escritura. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa más segura que vidrio sin poner en riesgo la exactitud.
Especificaciones
Especificaciones
Kit de muestras de orina
Marcado CE
0,37 oz
Estéril
Tubos de muestras de 11 ml (1 pieza) con fondo cónico, área de notas y tubos de muestras de rosca
11 mL
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Kits para muestras de orina Nunc™