Learn More
Thermo Scientific™ Kits para muestras de orina Nunc™
Permita que los pacientes recojan sus muestras en la comodidad de su propio hogar mediante los kits para muestras de orina Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 538318
415.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los kits para muestras de orina Thermo Scientific Nunc pueden utilizarlos los pacientes en sus casas
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
Incluye un tubo de muestras de 11 ml con fondo cónico y un área de escritura. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa más segura que vidrio sin poner en riesgo la exactitud.
Especificaciones
Kit de muestras de orina | |
Sí | |
Marcado CE | |
Solo tubo | |
11 mL |
Sí | |
Estéril | |
Tubos de muestras de 11 ml (1 pieza) con fondo cónico, área de notas y tubos de muestras de rosca | |
0,37 oz |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
168948 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 538318 |
181252 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 538318 |
167866 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 538318 |
165704 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 538318 |
178709 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 538318 |