Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunclon™ Sphera™
BIOPHARMA
Presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares.
418.00€ - 1100.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin origen animal; no pirogénico, endotoxina <0,5 EU/mL; USP clase de reactividad biológica VI; SAL 10-6
Revestimiento de superficie Nunclon Sphera
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Filtro
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Área de cultivo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Área de cultivo Precio Cantidad y disponibilidad  
15217915
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
174951
25 cm2
418.00€
paquete de 18
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15227915
Ver documentos
Thermo Scientific™
174952
75 cm2
1100.00€
paquete de 24
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con la superficie de fijación celular extremadamente baja, los matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorecen de forma consistente el cultivo de esferoides y organoides en 3D, lo que le ayuda en la formación de esferoides de cáncer y la diferenciación de células madre para el modelado de enfermedades y el cribaje de medicamentos.
Rendimiento optimizado para cultivo celular 3D
  • Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
  • Admite muchos tipos de células diferentes para generar esferoides
  • Favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras 3D del crecimiento del tumor
  • Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
  • Eficacia probada en el apoyo de cultivos organoides a largo plazo
Certificaciones/conformidad
  • Libre de origen animal
  • Apirógenas Pruebas de endotoxinas realizadas (0,5 EU/ml)
  • Inertes desde el punto de vista biológico: Reactividad biológica Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Alto nivel de esterilidad: SAL 10-6, esterilización mediante gas de óxido de etileno
  • Vida útil: 4 años a partir de la fecha de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
Sin origen animal; no pirogénico, endotoxina <0,5 EU/mL; USP clase de reactividad biológica VI; SAL 10-6
Nunclon Sphera
Estéril
Filtro
Documentos
Product Certifications
Vida útil
  • 4 años
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces Nunclon™ Sphera™