Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Midi
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras.
266.00€ - 277.00€
Especificaciones
Porcentaje del gel | Del 4 al 12% |
---|---|
Tamaño de gel | Midi |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Tipo de gel | Bis-Tris |
Aplicaciones recomendadas | Desnaturalización |
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10452342
|
Invitrogen™
WG1401BOX |
Pocillo de 12 + 2 |
266.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10695183
|
Invitrogen™
WG1401A |
Pocillo de 12 + 2, con adaptadores |
277.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10267072
|
Invitrogen™
WG1402BOX |
20 pocillo |
266.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10605193
|
Invitrogen™
WG1402A |
20 pocillos, con adaptadores |
277.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10585013
|
Invitrogen™
WG1403BOX |
26 pocillo |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10605383
|
Invitrogen™
WG1403A |
26 pocillos, con adaptadores |
277.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
• Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
• Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
• Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
• Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden procesar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Los geles medios NuPAGE Bis-Tris se pueden utilizar con los aparatos de gel de celda media XCell SureLock (WR0100) o cómodamente con la celda Bio-Rad Criterion con nuestros adaptadores (WA0999).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, se puede realizar una transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o una transferencia en seco rápida mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001). También se puede realizar la transferencia húmeda tradicional con la celda Bio-Rad Criterion utilizando el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061).
Especificaciones
Del 4 al 12% | |
1,0 mm | |
Desnaturalización | |
Desnaturalización | |
NuPAGE™ | |
Temperatura ambiente | |
13 cm |
Midi | |
Bis-Tris | |
De 3,5 a 260 kDa | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar de 4–25 °C. No la congele. | |
8 cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses