Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 a 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, geles de proteínas Midi
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras.
Marca: Invitrogen™ WG1402BOX
220.32 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: Una caja de 10 geles
Descripción
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
• Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
• Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
• Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
• Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden procesar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Los geles medios NuPAGE Bis-Tris se pueden utilizar con los aparatos de gel de celda media XCell SureLock (WR0100) o cómodamente con la celda Bio-Rad Criterion con nuestros adaptadores (WA0999).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, se puede realizar una transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o una transferencia en seco rápida mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001). También se puede realizar la transferencia húmeda tradicional con la celda Bio-Rad Criterion utilizando el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sin adaptadores | |
Del 4 al 12% | |
1,0 mm | |
Desnaturalización | |
De 3,5 a 260 kDa | |
20 pocillo | |
NuPAGE™ | |
Temperatura ambiente | |
13 cm |
Celda media XCell4 SureLock, Depósito de gel medio SureLock Tandem | |
Midi | |
Bis-Tris | |
Hasta 25 µl | |
Desnaturalización | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar a 4–25°C. No la congele. | |
8 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
13031380 | Certificado de análisis | 13/04/2017 | WG1402BOX_LITL18 PROMO,WG1402BOX |
12051482 | Certificado de análisis | 13/04/2017 | WG1402BOX_LITL18 PROMO,WG1402BOX |
12053184 | Certificado de análisis | 13/04/2017 | WG1402BOX_LITL18 PROMO,WG1402BOX |
12052582 | Certificado de análisis | 13/04/2017 | WG1402BOX_LITL18 PROMO,WG1402BOX |
13091686 | Certificado de análisis | 13/04/2017 | WG1402BOX_LITL18 PROMO,WG1402BOX |