Learn More
Thermo Scientific™ Caldo nutritivo (frasco)
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos utilizando estos nutritivos frascos preparados.
Marca: Thermo Scientific™ BO0210B
23.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive microorganismos no exigentes para analizar alimentos, leche y productos lácteos con los frascos preparados de caldo de nutrientes Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio líquido no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, extractos de levadura y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de caldo de nutrientes prácticos, precargados y preparados.
- Adecuado para el cultivo general de microorganismos menos exigentes.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Amarillo pálido, transparente | |
Caldo nutritivo (frasco) | |
Reino Unido | |
3,0 g ± 0,3 g | |
24/paq. |
De 2 a 25 °C | |
Frascos Bijou | |
Medios | |
24 frascos universales con tapón de rosca de plástico en una caja |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4485707 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | BO0210B |
4475811 | Certificado de análisis | 18/10/2024 | BO0210B |
4470830 | Certificado de análisis | 02/09/2024 | BO0210B |
4460440 | Certificado de análisis | 30/05/2024 | BO0210B |
4455196 | Certificado de análisis | 09/05/2024 | BO0210B |