Learn More
Cole-Parmer™ Bridas de nailon
Las bridas continúan manteniendo la tensión incluso en ambientes húmedos o con aerosoles aceitosos. Las bridas de nailon Cole-Parmer™ cuentan con un mecanismo de bloqueo duradero que sujetan firmemente incluso cuando se utilizan para unir materiales vibratorios o flexibles.
Marca: Cole-Parmer™ 06830-31
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estas bridas están moldeadas por inyección con nailon 6/6, y ni se corroen ni se estiran
- Aplique fácilmente las bridas a mano o con una herramienta tensora (la herramienta se vende por separado).
- Las bridas son componentes reconocidos por UL y son autoextinguibles según UL 94 Flam
- Clase: V-2 (los modelos 06830-85 y -95 tienen un grado de inflamabilidad UL de UL94-HB)
- Todas las bridas de diseño sólido (A y E) cumplen con la especificación militar MS3367, excepto los modelos de alta resistencia adicional (06830-42 y -99)
- Las bridas soportan temperaturas de hasta 85 °C (185 °F) y tienen un punto de fusión de 257 °C (495 °F), excepto las bridas de diseño dentado, que soportan temperaturas de hasta 75 °C (167 °F) y tienen un punto de fusión de 218 °C (425 °F)
Especificaciones
Brida | |
Rojo | |
1000/paq. | |
Aplicación sencilla de uniones a mano o con herramienta tensora |
Nailon | |
20 cm | |
Componente UL reconocido |