Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Marca: Brady™ 029684
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
láser | |
Identificación de laboratorio, marcado de cables y alambres | |
15,24 mm | |
-40 °C | |
1000/pack | |
12,7 x 19,05 mm (An x Al) | |
De -40 °C a +90 °C | |
0,0065 in | |
19.05 x 12.7 mm | |
19.05 mm | |
12,70 mm |
Etiquetas imprimibles por láser LaserTab | |
Blanco | |
Paño de nailon | |
Etiqueta imprimible | |
Impresoras láser | |
13 | |
1092/Paq. | |
Rectángulo | |
-40°F to +194°F | |
80 lb/pulg. | |
0,041 mm | |
0,75 in | |
0,5 in |